Documentos Principais
685208
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-iodoaniline
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5ClIN
Número CAS:
Peso molecular:
253.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
40-44 °C
grupo funcional
chloro
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Cl)ccc1I
InChI
1S/C6H5ClIN/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
chave InChI
FEOMAFDDLHSVMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)