Documentos Principais
683302
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-fluorophenol
96%
Sinônimo(s):
5-Fluoro-2-hydroxyaniline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6FNO
Número CAS:
Peso molecular:
127.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
130-135 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C6H6FNO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
chave InChI
ULDFRPKVIZMKJG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)