303585
2-Amino-5-nitrophenol
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-4-nitroaniline, 3-Hydroxy-4-aminonitrobenzene, 3-Nitro-6-aminophenol, 5-Nitro-2-amino-1-hydroxybenzene, 5-Nitro-2-aminophenol, NSC 7087
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
pf
198-202 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,7H2
chave InChI
DOPJTDJKZNWLRB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- as starting material in the synthesis of series of (Z)-2-(substituted aryl)-N-(3-oxo-4-(substituted carbamothioyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-7-yl) hydrazine carboxamides
- as semipermanent (nonoxidative) hair colorant and as toner in permanent (oxidative) hair dye products
- in synthesis of series of 7-benzylamino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-ones, anticonvulsant agents
- Diazotation and coupling reactions
- Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
303585-100G | 4061832279787 |
303585-25G | 4061826666425 |
303585-5G |