491705
Acetyl-1-13C-L-carnitine hydrochloride
99 atom % 13C
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D −28°, c = 1 in H2O
pf
194 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[13C](=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i7+1;
chave InChI
JATPLOXBFFRHDN-PTWWVFATSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.