Key Documents
738808
Sigma-Aldrich
L-Carnitine-(methyl-13C,d3) hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
13CD3(CH3)2N+CH2CH(OH)CH2CO2H Cl-
Peso molecular:
201.67
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
forma
powder
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[2H][13C]([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1/i1+1D3;
chave InChI
JXXCENBLGFBQJM-KYCFRIEYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)