SAB2702202
Monoclonal Anti-RFP antibody produced in mouse
clone GT1610, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Mouse Anti-Red Fluorescent Protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT1610, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
concentração
1mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)