SAB2702291
Monoclonal Anti-mCherry antibody produced in mouse
clone GT857, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti Mcherry Antibody, Anti mCherry Antibody - Monoclonal Anti-mCherry antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT857, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
concentração
1mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:500-1:3,000
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB2702291-100UL | 4061837259609 |