AB356482
Anti-mCherry
from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-mCherry Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected mCherry in HEK293 cells transfected with pFin-EF1-mCherry vector. (Courtesy of Dr Gerry Shaw).
Secondary & Control Antibodies
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected mCherry in 10 µg lysate from HEK293 cells transfected with pFin-EF1-mCherry vector.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2