Key Documents
605301
Sigma-Aldrich
Choline chloride-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
HO13CH2CH2N(CH3)3Cl
Número CAS:
Peso molecular:
140.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
solid
pf
302-305 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)C[13CH2]O
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i5+1;
chave InChI
SGMZJAMFUVOLNK-LJJZSEGWSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5