Documentos Principais
488593
Sigma-Aldrich
Choline bromide-(methyl-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH2N(CH3)213CH3Br
Número CAS:
Peso molecular:
185.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].C[N+](C)([13CH3])CCO
InChI
1S/C5H14NO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1+1;
chave InChI
JJCWKVUUIFLXNZ-YTBWXGASSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)