1.13363
Trifluoroacetic acid-D1
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Sinônimo(s):
Trifluoroacetic acid-D1
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
11 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.05% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
pb
71 °C/1013 hPa
pf
-15 °C
densidade
1.49 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i/hD
chave InChI
DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
Descrição geral
Nota de análise
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0.05 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3