Documentos Principais
1.09114
Supelco
Potassium hydroxide solution
c(KOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), in ethanol, reag. Ph. Eur., ready-to-use volumetric solution for titration in non-aqueous media, Titriplex®
Sinônimo(s):
Solução de hidróxido de potássio em etanol
About This Item
Código UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.21
product name
Solução de hidróxido de potássio em etanol, c(KOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), Titripur®, reag. Ph. Eur.
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
59 hPa ( 20 °C)
linha de produto
Titripur®
forma
liquid
temperatura de autoignição
425 °C (ethanol)
qualidade
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Lim. expl.
3.5-15.0 % (v/v) ethanol)
adequação da reação
reaction type: Acid-base reactions
concentração
0.5 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
pb
78.3 °C/1013 hPa (ethanol)
pf
-114.5 °C (ethanol)
temperatura de transição
flash point 12 °C (ethanol)
densidade
0.85 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
  • Determinação voltamétrica: A solução de hidróxido de potássio em etanol é usada na determinação voltamétrica de antioxidantes em várias matrizes. Um estudo recente demonstrou sua aplicação na determinação voltamétrica do antioxidante 2,6-di-terc-butil-p-cresol (T501) em óleo transformador usando um eletrodo de grafite. Este método aumenta a sensibilidade e a precisão da detecção antioxidante, crucial para assegurar a estabilidade e o desempenho de óleos e outros fluidos industriais (Zhou et al., Analytical Letters, 2021).
Características e benefícios
Certificação:
Esta solução volumétrica é analisada por nosso laboratório de calibração D-K-15185-01-00 que é certificado de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025 para análise de concentrações de substâncias em soluções volumétricas pelo DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Órgão alemão de certificação nacional). O certificado de acreditação pode ser encontrado em www.sigmaaldrich.com/ISO17025
Embalagem
Números de estoque SKU com final "3" são SmartChemicals com etiqueta RFID para transferência perfeita de dados para o instrumento, por exemplo: xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003. Mais informações em www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Nota de análise
Forma líquida
Concentração da substância 0,4975-0,5025 mol/l
Incerteza da medição ± 0,0015 mol/l
Atribuível ao SRM do NIST
A concentração é determinada por titulação volumétrica e refere-se a 20 °C.
A concentração da substância desta solução volumétrica é atribuível a um material de referência padrão (SRM) primário do National Institute of Standards and Technology (Instituto nacional de padrões e tecnologia, NIST), Gaithersburg, EUA (NIST SRM 350 ácido benzoico) através do padrão volumétrico de ácido benzoico (Art. N.º 1.02401), material de referência certificado de acordo com a ISO 17034, analisado por nosso laboratório de calibração certificado da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025. A incerteza é expressa como uma medida de incerteza expandida, com um fator de cobertura k=2 que cobre um nível de confiança de 95%.
Observação: O título é um fator de correção para corrigir variações da solução volumétrica, do equipamento de titulação, de temperatura e de outras condições laboratoriais. Para obter resultados de titulação corretos, recomenda-se determinar um título com o equipamento específico do laboratório e em condições laboratoriais específicas diretamente após a abertura de um novo frasco e em intervalos de tempo regulares.
Informações legais
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - (ethanol)
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - (ethanol)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
SmartChemicals enable wireless transfer of CoA data stored on an RFID tag on the consumable bottle to the titrator, reducing effort and chance for human error. Crucial data required for the application is transmitted safely, reliably and intelligently to the instrument.