Documentos Principais
1.00842
Millipore
Esculin
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Esculin, 6,7-Dihydroxycumarin-6ß-D-glucopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H16O9 · 1.5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
367.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
Número do índice EC:
208-517-5
NACRES:
NA.74
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
212 °C (decomposition)
densidade volumétrica
200 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3c([o][c](cc3)=O)cc2O.O
InChI
1S/C15H16O9.H2O/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17;/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2;1H2/t10-,12-,13+,14-,15-;/m1./s1
chave InChI
CQYPGSKIFJFVDQ-QWFKVUSTSA-N
Nota de análise
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Spec. rotation (α 20/D; 2 %; dioxan/water (1:1); calc. on anhydrous substance): -87 - -84 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.004 %
Fraxin (HPLC): ≤ 0.5 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Water: 6.5 - 8.0 %
Suitability for microbiology: conforms
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2