02350
Esculin hydrate
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(-)-Esculin, 6,7-Dihydroxycoumarin 6-glucoside, Esculetin 6-β-D-glucoside
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D −41±2°, c = 5% in pyridine
Impurezas
≤10.5% water
solubilidade
methanol: 50 mg/mL, clear to very faintly turbid, yellow-green (fluoresc.)
cadeia de caracteres SMILES
O.OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3C=CC(=O)Oc3cc2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
O.OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3C=CC(=O)Oc3cc2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H16O9.H2O/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17;/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2;1H2/t10-,12-,13+,14-,15-;/m1./s1
chave InChI
CQYPGSKIFJFVDQ-QWFKVUSTSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?