82981
Esculin Iron Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
linha de produto
BioChemika
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15 g/L
esculin, 1 g/L
ferric ammonium citrate, 0.5 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH final
7.1±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
adequação
Streptococcus spp.
nonselective and differential for Enterococcus spp.
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)