73244
1-Hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
HMIMBF4
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
liquid
Impurezas
≤1.0% water
índice de refração
n20/D 1.430
densidade
1.149 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C10H19N2.BF4/c1-3-4-5-6-7-12-9-8-11(2)10-12;2-1(3,4)5/h8-10H,3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
MFXLOVLEQJRXFP-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
One of the most popular lipase for synthetic use is the Candida antarctica lipase (CALB). CALB catalyzes the enantioselective acylation of 1-phenylethylamine with 4-pentenoic acid