46093
1-Ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
EMIMPF6
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
forma
solid
pf
58-62 °C (lit.)
58-62 °C
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.F6P/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-7(2,3,4,5)6/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
DPDAKOVGQUGTHH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Task-Specific Ionic Liquids (TSILs) for the selective liquid/liquid extraction of heavy metals from aqueous systems were first published by Robin D. Rogers et al. in the year 2001.