900779
1-Ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
≥99%, <500 ppm H2O
Sinônimo(s):
1-Methyl-3-ethylimidazolium hexafluorophosphate, EMIMPF6
Ensaio
≥99%
Formulário
crystals
Impurezas
<500 ppm H2O
pf
58-62 °C (lit.)
densidade
1.48 g/cm3
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.F6P/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-7(2,3,4,5)6/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
DPDAKOVGQUGTHH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Atenção
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Dr. Sun reviews the recent advances in solid-state rechargeable batteries and cover the fundamentals of solid electrolytes in solid-state batteries, the theory of ion conduction, and the structures and electrochemical processes of solid-state Li batteries.
Ionic Liquids Based Electrolytes for Rechargeable Batteries