18122
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
for catalysis, ≥98.5% (T)
Sinônimo(s):
BMIMPF6
About This Item
Produtos recomendados
grau
for catalysis
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (T)
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤0.03% water
índice de refração
n20/D 1.41
densidade
1.38 g/mL at 20 °C (lit.)
traços de ânion
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.F6P/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-7(2,3,4,5)6/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Ionic Liquids have been thoroughly investigated as solvents in most types of catalytic reactions. Their merit lies in the ease with which their physical–chemical properties can be tuned by varying either the anion, the cation, or its substitution pattern.