Key Documents
67233
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 10000 μS/cm at 25 °C
Sinônimo(s):
Calibration standard for conductivity meter
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
≤2.5% KCl (T)
condutividade
9900-10100 μS/cm at 25 °C
densidade
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
single component solution
Aplicação
Calibration standard to qualify conductivity sensors for conductivity measurements.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)