Documentos Principais
06811
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 200 μS/cm at 25 °C
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
≤2.5% KCl (T)
condutividade
198.0-202.0 μS/cm at 25 °C
densidade
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Aplicação
Conductivity calibration solution to monitor and verify conductivity measurement devices.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Conductivity Standard conductivity 100000 μS/cm at 25 °C
Supelco
59777
Conductivity Standard
Supelco
Supelco
51715
Conductivity Standard
Cloreto de potássio conductance standard C acc. to ISO 7888, 0.001 M KCl
Supelco
60138
Cloreto de potássio
Cloreto de potássio conductance standard A acc. to ISO 7888, 0.1 M KCl
Supelco
60134
Cloreto de potássio