Documentos Principais
56890
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 300 μS/cm at 25 °C
Sinônimo(s):
Conductivity Calibration Solution
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
≤2.5% KCl (T)
condutividade
297.0-303.0 μS/cm at 25 °C
densidade
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Descrição geral
Conductivity standard is used for the calibration of conductivity measurements. The conductivity standard solution, which can be used for conductivity measurements can be sodium chloride or potassium chloride solution of a definite concentration.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Conductivity Standard conductivity 2000 μS/cm at 25 °C
Supelco
51795
Conductivity Standard
Conductivity Standard conductivity 100000 μS/cm at 25 °C
Supelco
59777
Conductivity Standard
Conductivity Standard conductivity 10000 μS/cm at 25 °C
Supelco
67233
Conductivity Standard
Bela G, et al.
Analysis and Analyzers (2016)
Volunteer stream monitoring a methods manual null