Documentos Principais
06949
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 1000 μS/cm at 25 °C
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
≤2.5% KCl (T)
condutividade
990.0-1010.0 μS/cm at 25 °C
densidade
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Aplicação
Analytical standard for conductivity meter calibration.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)