Documentos Principais
56255
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 50000 μS/cm at 25 °C
Sinônimo(s):
Calibration standard for conductivity meter
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
2.5-10% KCl (T)
condutividade
49500-50500 μS/cm at 25 °C
densidade
1.014-1.063 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Aplicação
Itis a calibration standard for conductivity meter verification.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)