66337
Conductivity Standard
conductivity 300000 μS/cm at 25 °C
Sinônimo(s):
Conductivity Calibration Solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
10-25% KCl (T)
condutividade
297000-303000 μS/cm at 25 °C
densidade
1.063-1.135 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Aplicação
Padrão
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?