Documentos Principais
757926
Sigma-Aldrich
Choline chloride-1-13C,1,1,2,2-d4
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3N(Cl)CD213CD2OH
Peso molecular:
144.64
Código UNSPSC:
12352101
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+5
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)