Documentos Principais
5.00117
SAFC
Cloreto de colina
EMPROVE® ESSENTIAL, DAB 10
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Cloreto de colina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H14ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
139.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
200-655-4
Agency
DAB 10
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
temperatura de autoignição
355 °C
potência
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
aplicação(ões)
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[N+](CCO)(C)(C)C
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O cloreto de colina Emprove® Essential é usado principalmente em aplicações farmacêuticas altamente regulamentadas.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Cellulose fibers, (medium)
Sigma-Aldrich
C6288
Cellulose
Saeed Hesaraki et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 109, 110592-110592 (2020-04-02)
Resin-based pit-and-fissure sealants (flowable resin composites) were formulated using bisphenol-A-glycerolatedimethacrylate (Bis-GMA)-triethylene glycol dimethacrylate-(TEGDMA)-diurethanedimethacrylate (UDMA) mixed monomers and multiple fillers, including synthetic strontium fluoride (SrF2) nanoparticles as a fluoride-releasing and antibacterial agent, yttria-stabilized zirconia (YSZ) nanoparticles as an auxiliary filler, and