PHR1251
Cloreto de colina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Cloreto de (2-hidroxietil)trimetilamônio
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1133547
família API
choline chloride
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
302-305 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Substratos
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)