Documentos Principais
W6497
D-Glucose-6,6-d2
API for Clinical Studies, 98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Dextrose-6,6-d2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D2H10O6
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
grau
cGMP
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
pf
150-152 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(O)[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1D2
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-VARZTKRMSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)