632007
Isobutyric-d7 acid
98 atom % D, 99% (CP)
Sinônimo(s):
2-Methylpropionic-d7 acid
About This Item
Fórmula linear:
CD3CD(CD3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
95.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
p.e.
153-154 °C (lit.)
pf
-47 °C (lit.)
densidade
1.024 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)/i1D3,2D3,3D
chave InChI
KQNPFQTWMSNSAP-YYWVXINBSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
131.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
55 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?