Documentos Principais
448214
Sigma-Aldrich
Octanoic-d15 acid
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sinônimo(s):
Caprylic-d15 acid
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)6CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
159.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.4245 (lit.)
p.e.
237 °C (lit.)
pf
16 °C (lit.)
densidade
1.005 g/mL at 25 °C
Formato
neat
alteração de massa
M+15
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2
chave InChI
WWZKQHOCKIZLMA-PMELWRBQSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Nota de análise
This product may be used as an analytical standard.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Hexanal-d12 ≥98 atom % D, 96% (CP)
Sigma-Aldrich
732338
Hexanal-d12
Phenol-d6 99 atom % D
Sigma-Aldrich
176060
Phenol-d6
Octanoic acid ≥99%
Sigma-Aldrich
C2875
Octanoic acid
Liq. Cryst., 8, 31-31 (1990)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
448214-1G4061838054173
448214-25MG4061833238790