Documentos Principais
488666
Sigma-Aldrich
Decanoic-d19 acid
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Capric acid-d19,OH
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)8CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
191.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
p.e.
268-270 °C (lit.)
pf
30-32 °C (lit.)
densidade
0.991 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+19
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2
chave InChI
GHVNFZFCNZKVNT-KIJKOTCYSA-N
Embalagem
Packaged in ampules
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Pamela Brunswick et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 52(3), 274-280 (2016-12-03)
The advantage of using naphthenic acid (NA) mixtures for the determination of total NA lies in their chemical characteristics and identification of retention times distinct from isobaric interferences. However, the differing homolog profiles and unknown chemical structures of NA mixtures