Documentos Principais
05346
Supelco
Decanoic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
Sinônimo(s):
Capric acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C4C6H20O2
Número CAS:
Peso molecular:
176.24
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Extensão da rotulagem
≥99%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)