Documentos Principais
488658
Sigma-Aldrich
Decanoic acid-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Capric acid-1-13C
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)813CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
173.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
p.e.
268-270 °C (lit.)
pf
30-32 °C (lit.)
densidade
0.898 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i10+1
chave InChI
GHVNFZFCNZKVNT-DETAZLGJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)