Documentos Principais
490652
Sigma-Aldrich
Propionic acid-2,2-d2
98 atom % D
Sinônimo(s):
Propanoic acid-2,2-d2
About This Item
Fórmula linear:
CH3CD2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
76.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.386 (lit.)
p.e.
141 °C (lit.)
pf
−24-−23 °C (lit.)
densidade
1.020 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(C)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i2D2
chave InChI
XBDQKXXYIPTUBI-CBTSVUPCSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Ha Jung Kim et al.
Allergy, asthma & immunology research, 12(1), 137-148 (2019-11-20)
Alterations in the intestinal microbiota in early life affects the development of atopic dermatitis (AD) in humans. This study aimed to further investigate the effects of gut dysbiosis in early life in an ovalbumin (OVA)-induced mouse model of AD. The