Documentos Principais
175668
Sigma-Aldrich
Acetyl chloride-d3
99 atom % D
Sinônimo(s):
Trideuteroacetyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
CD3COCl
Número CAS:
Peso molecular:
81.52
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
densidade de vapor
2.7 (vs air)
pressão de vapor
4.97 psi ( 20 °C)
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
1353 °F
Lim. expl.
19 %
técnica(s)
protein expression: suitable
índice de refração
n20/D 1.3865 (lit.)
p.e.
52 °C (lit.)
pf
-112 °C (lit.)
densidade
1.146 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1D3
chave InChI
WETWJCDKMRHUPV-FIBGUPNXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7