Documentos Principais
489719
Sigma-Aldrich
Hexanoic acid-2,2-d2
98 atom % D
Sinônimo(s):
Caproic acid-2,2-d2
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CD2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
118.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.416 (lit.)
p.e.
202-203 °C (lit.)
pf
−3 °C (lit.)
densidade
0.943 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(CCCC)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i5D2
chave InChI
FUZZWVXGSFPDMH-BFWBPSQCSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)