617040
Heptanoic-d13 acid
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
alteração de massa
M+13
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
chave InChI
MNWFXJYAOYHMED-UTBWLCBWSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)