Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
p.e.
164-166 °C (lit.)
pf
−20 °C (lit.)
densidade
1.033 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
chave InChI
FXHOOIRPVKKKFG-GQALSZNTSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?