615854
N-Methyl-d3-2-pyrrolidinone-d6
98 atom % D
Sinônimo(s):
1-Methyl-d3-2-pyrrolidinone-d6, Deuterated methylpyrrolidinone
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
p.e.
202 °C (lit.)
densidade
1.125 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
chave InChI
SECXISVLQFMRJM-YNSOAAEFSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?