338222
Styrene-d8
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains 4-t-butylcatechol as stabilizer
Sinônimo(s):
Deuterated styrene, Phenylethylene-D8, Vinylbenzene-D8, Octadeuterostyrene
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
liquid
contém
4-t-butylcatechol as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.5445 (lit.)
p.e.
145-146 °C (lit.)
pf
-31 °C
densidade
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+8
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]\C([2H])=C(/[2H])c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D,7D
chave InChI
PPBRXRYQALVLMV-GDALLCCDSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
hearing organs, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?