Documentos Principais
302996
Sigma-Aldrich
1-Butanol-d10
99 atom % D
Sinônimo(s):
Butyl alcohol-d10
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)2CD2OD
Número CAS:
Peso molecular:
84.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.3956 (lit.)
p.e.
116-118 °C
densidade
0.920 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D
chave InChI
LRHPLDYGYMQRHN-NWURLDAXSA-N
Produtos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
2-Propanol-d8 99.5 atom % D
Sigma-Aldrich
175897
2-Propanol-d8
1-Hexan-d13-ol ≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sigma-Aldrich
448176
1-Hexan-d13-ol
Ethanol-d6 anhydrous, ≥99.5 atom % D
Sigma-Aldrich
186414
Ethanol-d6
Ethanol-OD ≥99.5 atom % D
Sigma-Aldrich
151904
Ethanol-OD
Styrene-d8 ≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains 4-t-butylcatechol as stabilizer
Sigma-Aldrich
338222
Styrene-d8
Global Trade Item Number
SKUGTIN
302996-1G4061837614132
302996-5G4061837614149