Documentos Principais
617423
Sigma-Aldrich
1-Bromobutane-d9
98 atom % D
Sinônimo(s):
Butyl bromide-d9
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)2CD2Br
Peso molecular:
146.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
p.e.
100-104 °C (lit.)
pf
-112 °C (lit.)
densidade
1.359 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
chave InChI
MPPPKRYCTPRNTB-YNSOAAEFSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Liver, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
1-Butanol-d10 99 atom % D
Sigma-Aldrich
302996
1-Butanol-d10
1-Bromobutane analytical standard
Supelco
08953
1-Bromobutane
1-Bromobutane ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
B59497
1-Bromobutane
1-Bromobutane for synthesis
Sigma-Aldrich
8.01602
1-Bromobutane