Documentos Principais
688541
Sigma-Aldrich
2-Aminopyridine-d6
98% (CP), 98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
D2NC5D4N
Peso molecular:
100.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]N([2H])c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)/i1D,2D,3D,4D/hD2
chave InChI
ICSNLGPSRYBMBD-UDDMDDBKSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)