Key Documents
185949
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2-methylpropane-d9
99 atom % D
Sinônimo(s):
tert-Butyl-d9 chloride
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)3CCl
Número CAS:
Peso molecular:
101.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pressão de vapor
5.11 psi ( 20 °C)
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.3819 (lit.)
pb
51-52 °C (lit.)
pf
-25 °C (lit.)
densidade
0.933 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(Cl)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
chave InChI
NBRKLOOSMBRFMH-GQALSZNTSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-23.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Valerie L Colley et al.
Drug testing and analysis, 7(3), 241-246 (2014-10-11)
South American 'crack' cocaine, produced directly from coca leaf, can be distinguished from US domestically produced crack on the basis of occluded solvent profiles. In addition, analysis of domestically produced crack indicates the solvents that were used for cocaine hydrochloride