Documentos Principais
475378
Sigma-Aldrich
Cyclohexanone-d10
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
C6D10(=O)
Número CAS:
Peso molecular:
108.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
p.e.
155 °C (lit.)
pf
-47 °C (lit.)
densidade
1.044 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
chave InChI
JHIVVAPYMSGYDF-YXALHFAPSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)