588288
1-Bromobutane-4,4,4-d3
98 atom % D
Sinônimo(s):
Butyl bromide-4,4,4-d3
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
p.e.
100-104 °C (lit.)
pf
-112 °C (lit.)
densidade
1.303 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])CCCBr
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3
chave InChI
MPPPKRYCTPRNTB-FIBGUPNXSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Liver, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)