456349
Acrylic acid-d4
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinônimo(s):
2-Propenoic-2,3,3-d3 acid
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
contém
hydroquinone as stabilizer
Impurezas
≤5% D2O
índice de refração
n20/D 1.418 (lit.)
p.e.
139 °C (lit.)
pf
13 °C (lit.)
densidade
1.108 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC(=O)\C([2H])=C(\[2H])[2H]
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)/i1D2,2D/hD
chave InChI
NIXOWILDQLNWCW-JMLDNBOGSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?