Documentos Principais
904856
Sigma-Aldrich
Methyl-13C,d3 boronic acid pinacol ester
≥99 atom % 13C, ≥98% D, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC6D3H12BO2
Peso molecular:
146.01
Código UNSPSC:
12352108
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥98% D
Ensaio
≥97% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)C(C)(C)OB([13C]([2H])([2H])[2H])O1
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)