Key Documents
8.00181
Sigma-Aldrich
Acrylic acid
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Sinônimo(s):
Acrylic acid, 2-Propenoic acid, Acroleic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
72.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
201-177-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
3.8 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
390 °C (DIN 51794)
potência
>192 mg/kg LD50, oral (Rat)
>290 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
3.9-19.8 % (v/v)
pH
2.1 (20 °C, 72.06 g/L in H2O)
pb
141 °C/1013 hPa
pf
13 °C
temperatura de transição
flash point 46 °C
solubilidade
1000 g/L
densidade
1.05 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)
chave InChI
NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.050
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with hydroquinone monomethyl ether.
At time of analytical testing a content of >100 ppm stabiliser was determined.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
119.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48.5 °C - closed cup